Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-melezitosemonohydrat, 99+%
Artikelnummer. p-155559 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10082990
Brand: Thermo Scientific Chemicals 225640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D(+)-melezitosemonohydrat, CAS # 597-12-6, er hydratet i D-form af melezitose, trisaccharidet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Sap-fodrende insekter som myrer og bladlus producerer melezitose for at opretholde osmotisk balance
•Melezitose produceres af nogle planter som et insekttiltrækningsmiddel og fungerer som en metabolit
Applikationer
•Melezitose kan hydrolyseres til glucose og turanose gennem alfa-glucosidase aktivitet og kan bruges til undersøgelse af enzymaktivitet
•Melezitose kan bruges til at skelne visse stammer af bakterier; karakterisering af fænotype baseret på tilstedeværelsen eller fraværet af visse sukkerarter hjælper med at identificere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-67-8
Molekylær formel C18H36O18
Molekylvægt (g/mol) 540.468
MDL nummer MFCD00149448
InChI nøgle LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonym melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
PubChem CID 67660249
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trih ydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Melezitose monohydrate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 160.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Specifik rotationstilstand +88° (20°C c=4,H2O)
Specifik rotation + 88.00
Formel vægt 522.45
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver