Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-melezitosemonohydrat, 99+%
Artikelnummer. 10696222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696222 25 g Glasflaske 25g
10082990 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696222 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 225640250
 Begrænset vare
På lager
D(+)-melezitosemonohydrat, CAS # 597-12-6, er hydratet i D-form af melezitose, trisaccharidet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Sap-fodrende insekter som myrer og bladlus producerer melezitose for at opretholde osmotisk balance
•Melezitose produceres af nogle planter som et insekttiltrækningsmiddel og fungerer som en metabolit
Applikationer
•Melezitose kan hydrolyseres til glucose og turanose gennem alfa-glucosidase aktivitet og kan bruges til undersøgelse af enzymaktivitet
•Melezitose kan bruges til at skelne visse stammer af bakterier; karakterisering af fænotype baseret på tilstedeværelsen eller fraværet af visse sukkerarter hjælper med at identificere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10030-67-8
Molekylær formel C18H36O18
Molekylvægt (g/mol) 540.468
MDL nummer MFCD00149448
InChI nøgle LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonym melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
PubChem CID 67660249
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trih ydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D(+)-Melezitose monohydrate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 160,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Specifik rotationstilstand +88° (20 °C c=4,H2O)
Specifik rotation +88.00
Formel vægt 522.45
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver