Få mere at vide
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16429186 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16429186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2340
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Melezitose
CAS 597-12-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H32O16
Mængde 100 mg
Synonym (+)-Melezitose D-Melezitose
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O[C@@]2([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Molekylvægt (g/mol) 504.44
Formel vægt 504.44
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation