Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-melezitosehydrat, 99 %
Artikelnummer. 11415836
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415836 10 g 10g
11425836 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415836 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B22209.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207511-10-2 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
D-Melezitose er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere identifikation af kliniske isolater af indol-positive og indol-negative Klebsiella spp. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge nye epidemiologiske markører af Klebsiella oxytoca-stammer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-Melezitose er blevet brugt i en
undersøgelse til at vurdere identifikation af kliniske isolater af indol-positive og indol-negative Klebsiella spp. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge nye epidemiologiske markører af Klebsiella oxytoca-stammer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207511-10-2
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00006627
InChI nøgle QWIZNVHXZXRPDR-IXUUBQBONA-N
Synonym d-+-melezitose hydrate
PubChem CID 126963632
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-tri hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;hydrat
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(OC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Melezitose hydrate
Smeltepunkt ∼160°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 99539
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,5819
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +88°(c=4 in Water)
Formel vægt 504.46 (Anhydrous)
Procent renhed 99%