Få mere at vide
D-Mannose, TRC
Artikelnummer. 30009828
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009828 10 g
30005440 100 g
30009349 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM16800010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-28-4
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym D-Mannose, Mannose, D- (8CI), (+)-Mannose, Carubinose, D(+)-Mannose, Mannose, NSC 26247, Seminose
IUPAC navn (3S,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Mannose
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Formel vægt 180.0634