Få mere at vide
D-Mannose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469066 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0379
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation of specific proteins.
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannose
CAS 3458-28-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism