Få mere at vide
D(+)-Mannose, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10386090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10386090 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10386090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/2420/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
10g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 3458-28-4
Smeltepunkt 133°C
Farve White
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer 64122
Mængde 10 g
Formel vægt 180.16g/mol
Fysisk form Solid