Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-mannose, 99 %
Artikelnummer. 11459812
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459812 100 g 100g
11449812 25 g 25g
11469812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459812 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10842.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1104.49 DKK
    993.65 DKK / 100g
    Spare 110.84 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6
D-mannose fungerer som en alternativ energikilde, der bruges af hjernen. Det bruges i undersøgelsen af at vurdere syntesen af amfifile glycopolymerer og undersøge tidlig påvisning af bronchiolitis obliterans. Det kan være nyttigt i behandlingen af urinvejsinfektioner (UTI'er) og kulhydrat-mangelfulde glycoprotein syndrom type 1b. Det er også nyttigt i dannelsen af glycanstruktur og glycosylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-mannose fungerer som en alternativ energikilde, der bruges af hjernen. Det bruges i undersøgelsen af at vurdere syntesen af amfifile glycopolymerer og undersøge tidlig påvisning af bronchiolitis obliterans. Det kan være nyttigt i behandlingen af urinvejsinfektioner (UTI'er) og kulhydrat-mangelfulde glycoprotein syndrom type 1b. Det er også nyttigt i dannelsen af glycanstruktur og glycosylering.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-28-4
MDL nummer MFCD00064122
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Mannose
Smeltepunkt 127°C to 133°C
Tæthed 1.54 g/mL
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 100 g
Beilstein 1564373
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 180.16