Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-mannose, 99 %
Beskrivelse
D-mannose fungerer som en alternativ energikilde, der bruges af hjernen. Det bruges i undersøgelsen af at vurdere syntesen af amfifile glycopolymerer og undersøge tidlig påvisning af bronchiolitis obliterans. Det kan være nyttigt i behandlingen af urinvejsinfektioner (UTI'er) og kulhydrat-mangelfulde glycoprotein syndrom type 1b. Det er også nyttigt i dannelsen af glycanstruktur og glycosylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-mannose fungerer som en alternativ energikilde, der bruges af hjernen. Det bruges i undersøgelsen af at vurdere syntesen af amfifile glycopolymerer og undersøge tidlig påvisning af bronchiolitis obliterans. Det kan være nyttigt i behandlingen af urinvejsinfektioner (UTI'er) og kulhydrat-mangelfulde glycoprotein syndrom type 1b. Det er også nyttigt i dannelsen af glycanstruktur og glycosylering.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Mannose |
| Smeltepunkt | 127 °C til 133 °C |
| Tæthed | 1.54 g/mL |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1564373 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 180.16 |