Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-mannose, 99+ %
Artikelnummer. 11926901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11926901 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10466790 25 g Plastflaske 25g
10265340 100 g Plastflaske 100g
10726371 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11926901 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 150600025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-28-4
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Mannose
Smeltepunkt 133,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,45% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Lugt Lugtfri
Emballage Plast tromle
Mængde 2.5 kg
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Specifik rotationstilstand +14.00 (20.00 °C 589 nm, c=10, H2O)
Specifik rotation +14.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2480 g/L (17 °C)
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller eller pulver