Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-mannose, 99+ %
Artikelnummer. 10265340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265340 100 g Plastflaske 100g
10466790 25 g Plastflaske 25g
10726371 1 kg Plastflaske 1kg
11926901 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10265340 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 150601000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-28-4
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Mannose
Smeltepunkt 133.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.45% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Lugt Odorless
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Specifik rotationstilstand + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Specifik rotation + 14.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller eller pulver