Få mere at vide
D-Mannose-6-O-sulphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Mannose-6-O-sulphate Sodium Salt |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+,6?;/m1./s1 |
| Formel vægt | 282.0021 |