Få mere at vide
Melford D+- Mannose
Artikelnummer. 30018456
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018456 500 g
30018453 100 g
30018454 1 kg
30018455 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018456 Leverandør Melford Leverandørnr. M18000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C6H12O6, molekylvægt 180,2
Tekniske data
CAS 3458-28-4
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 500 g