Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Mannose |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.35g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vægt | 180.2 |
| Procent renhed | 1 |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |