Få mere at vide
D-(+)-mannose, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473470 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11473470 25 g
11483470 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473470 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210225025
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-28-4
Molekylær formel C6H12O6
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Mannose
Farve Hvid
Tæthed 0.35g/mL
Mængde 25 g
Formel vægt 180.2
Procent renhed 1
Fysisk form Pulver