missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Mannosamin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30010652
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010652 100 mg
30012432 1 g
30004998 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM167000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5505-63-5
Molekylær formel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.63
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Mannosamine hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formel vægt 215.0561
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.