Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-mannosamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15457629
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457629 500 mg 500mg
15447629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457629 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66316.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
CAS: 5505-63-5 | C6H14ClNO5 | 215,63 g/mol
D-Mannosaminhydrochlorid anvendes til syntese af ikke-naturlige Mannac-analoger til ekspression af thioler på celleoverfladesialinsyrer. Det bruges også til at undersøge og screene N-acetyl-beta-hexosaminidase-hæmmerbiblioteker rettet mod slidgigt. Det fungerer som en forløber for N-propanoyl mannosamin og andre N-acyl forløbere for sialinsyre (N-acyl neuraminsyrer). Det er en farmaceutisk forbindelse, der anvendes i udviklingen af mannosylerede liposomer til bioadhæsiv oral lægemiddellevering gennem M-celler i Peyers plastre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Mannosaminhydrochlorid bruges til syntese af ikke-naturlige Mannac-analoger til ekspression af thioler på celleoverfladesialinsyrer. Det bruges også til at undersøge og screene N-acetyl-beta-hexosaminidase-hæmmerbiblioteker rettet mod slidgigt. Det fungerer som en forløber for N-propanoyl mannosamin og andre N-acyl forløbere for sialinsyre (N-acyl neuraminsyrer). Det er en farmaceutisk forbindelse, der anvendes i udviklingen af mannosylerede liposomer til bioadhæsiv oral lægemiddellevering gennem M-celler i ′Peyers plastre.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5505-63-5
Molekylær formel C6H14ClNO5
Molekylvægt (g/mol) 215.63
MDL nummer MFCD00064557
InChI nøgle CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
Synonym 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
PubChem CID 133109008
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;hydrochlorid
SMIL C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannosamine hydrochloride
Smeltepunkt 168 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Optisk rotation −4° (c=2 i vand)
Formel vægt 215.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver