Få mere at vide
D-mannosamin hydrochlorid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10336344 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10336344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannosamine hydrochloride
CAS 5505-63-5
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C6H14ClNO5
Mængde 1 g
Synonym 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
InChI nøgle CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
SMIL C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.63
PubChem CID 133109008
Formel vægt 215.63
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Mannosamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.