missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Mannoheptulose, TRC

Artikelnummer. 30012864
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012864 5 mg
30006408 25 mg
30004192 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1651005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3615-44-9
Molekylær formel C7 H14 O7
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Synonym D-Manno-2-heptulose, (+)-Mannoheptulose, NSC 226836;
IUPAC navn (3S,4S,5S,6R)-2,6-bis(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Mannoheptulose
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
Formel vægt 210.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.