Få mere at vide
D-Mannitol, MedChemExpress
Beskrivelse
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Mannitol |
| CAS | 69-65-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H14O6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Mannitol Mannite |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM) |
| SMIL | OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.17 |
| Vis mere |