Få mere at vide
D-Mannitol, For ACS analysis, 98.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452872 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11452872 1 kg
11432872 250 g
11442872 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452872 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215254091
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC navn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Tæthed 1.52g/mL
Analyseprocentområde 0.984
Mængde 1 kg
Formel vægt 182.2
Fysisk form Pulver