Få mere at vide
D-Mannitol, ACS-reagens
Artikelnummer. 10148230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10148230 1 kg Plastflaske 1kg
10269650 250 g Plastflaske 250g
10358673 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10148230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1034.65 DKK / 1kg
    Spare 210.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC navn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
Smeltepunkt 165,0 °C til 170,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,01% maks.
Tab ved tørring 0,05% maks. (5 g, 105 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Specifik rotation +23,3° til +24,3° (25 °C, 589 nm) (Reagens ACS-direktiver)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i pyridin og anilin, let opløselige i lavere alkoholer, praktisk talt uopløselige i de fleste andre almindelige, organiske opløsningsmidler
Formel vægt 182.17
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,01% max
Titrerbar syre 0,0008 meq/g max
Fysisk form Krystallinsk pulver