Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, ACS
Artikelnummer. 11377668
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377668 2.5 kg 2.5kg
11387668 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377668 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 033342.A4
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
D-Mannitol bruges sammen med borsyre til fremstilling af tørre elektrolytiske kondensatorer til radioapplikationer, kunstige harpikser og blødgørere. Det bruges som hjælpestof til tyggetabletter på grund af dets behagelige smag. Det bruges i volumetrisk analyse af borsyre i analytisk kemi. Det bruges også i fødevareindustrien som antiklumpningsmiddel, fritflydende middel, smagsstof, stabilisator, fortykningsmiddel og nærende sødemiddel. Yderligere bruges det i medicin som diuretikum og til bestemmelse af nyrefunktionen. Derudover bruges det som formuleringshjælpemiddel, smøremiddel, ikke-ernæringsmæssigt sødemiddel og opløsningsmiddel til fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
Navn note For ACS analysis
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Farve Hvid
Tæthed 1.489 g/mL
Kogepunkt 290°C to 295°C (3.5 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 2.5 kg
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,pyridine,aniline,glycerol and aqueous solution of alkalis; Insoluble in ether.
Formel vægt 182.17
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk