Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D-Nannitol |
| Tæthed | 1.52g/mL |
| Mængde | 5 kg |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Formel vægt | 182.2 |
| Procent renhed | 0.984 |