Få mere at vide
D-mannitol, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453470 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453470 1 kg -
11463470 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453470 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210224801
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Nannitol
Tæthed 1.52g/mL
Mængde 1 kg
IUPAC navn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vægt 182.2
Procent renhed 0.984
Fysisk form Pulver