Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Artikelnummer. p-3736809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10266523
Brand: Thermo Scientific Chemicals 125341000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
Smeltepunkt 165.0°C to 170.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Specifik rotation +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC navn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vægt 182.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver