Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Artikelnummer. 10021110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10021110 500 g Plastflaske 500g
10266523 100 g Plastflaske 100g
10011110 1 kg Plastflaske 1kg
10488433 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10195773 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10021110 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.86 DKK
    477.65 DKK / 500g
    Spare 52.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
Smeltepunkt 165,0 °C til 170,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Specifik rotation +23° til +25° (20 °C, 589 nm) (PHEUR)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i pyridin og anilin, let opløselige i lavere alkoholer, praktisk talt uopløselige i de fleste andre almindelige, organiske opløsningsmidler
IUPAC navn hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formel vægt 182.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver