missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Mannitol-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Mannitol-1-13C |
| CAS | 132202-29-0 |
| Molekylær formel | 13C C5 H14 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Mannitol-1-13C (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1 |
| SMIL | O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S)-(6^{13}C)hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.16 |
| Formel vægt | 183.0824 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?