Få mere at vide
D-Mannit 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311870
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311870 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311870 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14752000ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
CAS 69-65-8
Analyt- eller komponentnavne D-Mannitol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 O6
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol, Lactitol Monohydrate Impurity C, Sorbitol Impurity A, myo-Inositol Impurity A, Lactitol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 182.079 g/mol