Få mere at vide
D-(-)-Mandelic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0585
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Mandelic acid
CAS 611-71-2
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC([C@H](O)C1=CC=CC=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid