Få mere at vide
D-(+)-maltosemonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30008312
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008312 100 g
30003401 500 g
30006463 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM160650100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12 H22 O11 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 360.31
Synonym Maltose Monohydrate, D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, hydrate (1:1), D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, monohydrate (9CI), Maltose, monohydrate (8CI), D-(+)-Maltose monohydrate, D(+)-Maltose monohydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Hydrate
SMIL O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Maltose Monohydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Formel vægt 360.1268
Procent renhed >95%