Få mere at vide
D-Maltose 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326631
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326631 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326631 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14734700WA1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Maltose
CAS 69-79-4
Analyt- eller komponentnavne D-(+)-Maltose
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H22 O11
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Maltose (8CI), 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Advantose 100, D-(+)-Maltose, D-Maltose, Finetose, Finetose F, Flolys D 5780, MP 21, Malt sugar, Maltobiose, Maltodiose, Maltose HH, Maltose HHH, Maltose OM, Maxisal, Sunmalt, Sunmalt Midori, Sunmalt S
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 342.1162 g/mol