Få mere at vide
D-(+)-æblesyre, TRC
Artikelnummer. 30464599
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30464599 250 g
1 options
Artikelnummer. 30464599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM159500250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Malic Acid
CAS 636-61-3
Molekylær formel C4 H6 O5
Mængde 250 g
Synonym D-Malic Acid, Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanedioic acid, hydroxy-, (2R)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (R)-, Malic acid, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanedioic acid, (+)-Malic acid, (2R)-2-Hydroxysuccinic acid, (2R)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid, (R)-Malic acid, (R)-Malic acid, D-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-(+)-Malic acid, D-Malic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
SMIL O[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-hydroxybutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Formel vægt 134.0215