Få mere at vide
d-(+)-Malic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 636-61-3 |
| Smeltepunkt | 101°C to 104°C |
| Molekylær formel | HOOCCH(OH)CH2COOH |
| MDL nummer | MFCD00004245 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, D-(+)-Malic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.09 |
| Grad | Research |