Få mere at vide
D(+)-Æblesyre, 98%
Artikelnummer. 10725653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725653 1 g Glasflaske 1g
10503131 5 g Glasflaske 5g
10599243 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153500010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-61-3
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.09
MDL nummer MFCD00004245
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC navn (2R)-2-hydroxybutandisyre
SMIL OC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Malic acid
Smeltepunkt 99,0 °C til 104,0 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Merck Index 15, 5771
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 134.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-Malic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.