Få mere at vide
D-(+)-Æblesyre, 98+%
Artikelnummer. 11419193
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419193 5 g 5g
11409193 1 g 1g
11334529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419193 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11688.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
D-(+)-Æblesyre brugt som syrnings- og smagsstof, fødevaretilsætningsstof. Og det bruges også i stedet for den mindre sure citronsyre i surt slik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(+)-Æblesyre, der anvendes som syrnings- og smagsstof, fødevaretilsætningsstof. Og det bruges også i stedet for den mindre sure citronsyre i surt slik.
Opløselighed
Opløseligt i methanol, ethanol, acetone, ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-61-3
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.09
MDL nummer MFCD00004245
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC navn (2R)-2-hydroxybutandisyre
SMIL OC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D- (+)-Malic acid
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Tæthed 1.6
Mængde 5 g
Beilstein 1723540
Merck Index 14,5707
Opløselighedsinformation Opløseligt i methanol, ethanol, acetone, ether.
Optisk rotation +28° (c=5,5 i pyridin)
Formel vægt 134.09
Procent renhed ≥98%