Få mere at vide
D-Lyxose, 99%
Artikelnummer. 11488856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488856 5 g 5g
11478856 1 g 1g
11498856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1114-34-7
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00064362
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Synonym 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
IUPAC navn (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lyxose
Smeltepunkt 109°C to 115°C
Tæthed 1.545
Mængde 5 g
Beilstein 1723083
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,5641
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%