Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Lyxose, 99+%, blanding af anomerer
Artikelnummer. 10521271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521271 5 g Glasflaske 5g
10404225 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521271 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 205230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1114-34-7
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00064362
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Synonym 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
IUPAC navn (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Lyxose
Navn note Mixture of anomers
Smeltepunkt 108.0°C to 112.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 31, 56
Merck Index 15, 5702
Specifik rotationstilstand − 14.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation − 14.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver