missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Lyxonic Acid, Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30465276
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30465276 250 mg -
30464532 1 g -
30482115 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL489950250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 78138-87-1
Molekylær formel C5H9KO6
Molekylvægt (g/mol) 204.22
IUPAC navn potassium;(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanoate
SMIL [K+].OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-]

Spécification

Kemisk navn eller materiale D-Lyxonic Acid, Potassium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O6.K/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+;/m1./s1
Formel vægt 204.0036
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.