Få mere at vide
D-Lysine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17730719 5 g
17720719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730719 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469950050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lysine
Smeltepunkt 218 °C
CAS 923-27-3
Kogepunkt 311 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Konformer
Molekylær formel C6 H14 N2 O2
Emballage Glasflaske
MDL nummer 00008234
Specifik rotation -12° til -16°
Synonym (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Vand ≤5 %
Alpha vektor LYSIN
Specifik rotationstilstand (20 °C, 589 nm) (c=1 vandig opløsning)
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Produktlinje Livsvidenskab
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav