Få mere at vide
D-Lysine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17720719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17720719 1 g
17730719 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17720719 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469950010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lysine
Smeltepunkt 218°C
CAS 923-27-3
Kogepunkt 311°C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Molekylær formel C6 H14 N2 O2
Emballage Glasflaske
MDL nummer 00008234
Specifik rotation -12° to -16°
Synonym (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Vand ≤5 %
Alpha vektor LYSINE
Specifik rotationstilstand (20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Produktlinje Livsvidenskab
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav