Få mere at vide
D-lysin methylester dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 67396-08-1 |
| Molekylær formel | C7 H16 N2 O2 . 2[HCl] |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1 |
| SMIL | Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN |
| IUPAC navn | methyl (2R)-2,6-diaminohexanoat; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.136 |
| Formel vægt | 232.075 |