Få mere at vide
D-lysinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476173
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30476173 1 g
1 options
Artikelnummer. 30476173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4689181G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lysine hydrochloride
CAS 7274-88-6
Molekylær formel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1
SMIL Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2,6-diaminohexansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 182.649
Formel vægt 182.082