Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-lysinhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10435295 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10435295 50 g Glasflaske 50g
10125150 1 g Glasflaske 1g
10308520 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435295 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 243080500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7274-88-6
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012920
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMIL Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lysine hydrochloride
Arsen (As) 1 ppm maks.
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 30 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Specifik rotation -20,5° til -21,5° (20 °C, 589 nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Sulfat aske 0,1% maks.
IUPAC navn (2R)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
Specifik rotationstilstand −21° (20 °C c=8,6N HCl)
Mængde 50 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99,0 til 101,0 %
Fysisk form Krystallinsk pulver