Få mere at vide
D-Lysine(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 146.11 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |