Få mere at vide
D-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 2HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 Dihydrochloride |
| CAS | 2708341-49-3 |
| Molekylær formel | C6 D8 H6 N2 O2 . 2 Cl H |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | D-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride (1:2), D-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 dihydrochloride, D-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 dihydrochloride, D-Lysine-d8 dihydrochloride, (2 R)-2,6-Diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoic acid dihydrochloride, (2 R)-2,6-Diaminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 acid hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.2 ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1 H/t5-;;/m1../s1/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2,6-diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoic acid;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.1587 |
| Formel vægt | 226.1091 g/mol |
| Vis mere |