Få mere at vide
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 108963-70-8 |
| Opløselighed | H2O : 2 mg/mL (2.58 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Spectrozyme PCa∣ Chromozym Pca diacetate |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 773.83 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 95.82% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |