Få mere at vide
D(-)-Luciferin
Artikelnummer. 10229463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229463 10 mg Glasflaske 10mg
10254111 50 mg Glasflaske 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337050100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1582.11 DKK
    1423.65 DKK / 10mg
    Spare 158.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2591-17-5
Molekylær formel C11H8N2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 280.3
MDL nummer MFCD00042929
InChI nøgle IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Synonym luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
IUPAC navn (4S)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-yliden)-1,3-thiazolidin-4-carboxylsyre
SMIL C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Luciferin
Smeltepunkt 200°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Merck Index 15, 4117
Specifik rotation -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Opløselighedsinformation Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 280.3
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • D(-)-Luciferin