Få mere at vide
D-Luciferin sodium salt monohydrate, 98+%
Artikelnummer. 10668254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668254 10 mg Glasflaske 10mg
10758942 50 mg Glasflaske 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336780100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103404-75-7 | C11H7N2NaO3S2 | 302.298 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103404-75-7
Molekylær formel C11H7N2NaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 302.298
MDL nummer MFCD11865368
InChI nøgle BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Synonym Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
PubChem CID 133109097
IUPAC navn natrium;(2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-yliden)-1,3-thiazolidin-4-carboxylat
SMIL C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-Luciferin sodium salt monohydrate
Analyseprocentområde 98+%
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 320.32
Procent renhed ≥98.0%
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5)
Farve Gul
Mængde 10 mg
Fysisk form Pulver