Få mere at vide
Melford D-Luciferin natriumsalt
Artikelnummer. 30018446
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018446 1 g
30018444 100 mg
30018443 50 mg
30018445 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018446 Leverandør Melford Leverandørnr. L370801.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Sodium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer.
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Sodium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer. Tillader meget følsomme bioluminescerende målinger. Ideel til reportergen-assays, ATP analyser, hele dyr undersøgt, DNA-sekventering og mere. Vores produkt er specielt renset og testet grundigt for at sikre det højeste signal og reproducerbarhed med lav baggrund og følsomhed. Garanteret renhed bestemmes af både standard HPLC og chirale HPLC metoder. Beskyt mod lys og fugt.
Tekniske data
Mængde 1 g